CAS RN 68353-55-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7-O-Demetil Alfa-Narcotina, TRC
CAS: 68353-55-9 Fórmula molecular: C21H21NO7 Peso molecular (g/mol): 399.39 Sinónimo: (3S)-7-Hydroxy-6-methoxy-3-[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-1(3H)-isobenzofuranone,[S-(R*,S*)]-7-hydroxy-6-methoxy-3-(5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-1(3H)-isobenzofuranone,7-Hydroxy-alpha-narcotine Nombre IUPAC: (3S)-7-hidroxi-6-metaxi-3-[(5R)-4-metoxi-6-metil-7,8-dihidro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolina-5-il]-3H-2-benzofurano-1-uno SMILES: COc1ccc2[C@H](OC(=O)c2c1O)[C@@H]3N(C)CCc4cc5OCOc5c(OC)c34