Learn More
Ácido 7-aminodesacetoxicefalosporánico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11342146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342146 250 mg 250 miligramos
11322146 1 g 1 g
11332146 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11342146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03417.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 7-aminodesacetoxicefalosporánico es el metabolito que se usa en Cephalexin. Es un potente inhibidor de la enzima bacteriana de la pared celular. Se utiliza en la síntesis de cefalosporinas y en estudios de bioconversión.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente), hidróxido de amonio 1 M (50 mg/ml) y DMSO (con moderación).
Notas
Es incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22252-43-3
Fórmula molecular C8H10N2O3S
Peso molecular (g/mol) 214.239
Número MDL MFCD00151456
Clave InChI NVIAYEIXYQCDAN-CLZZGJSISA-N
Sinónimo 7-aminodesacetoxycephalosporanic acid, 6r,7r-7-amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-aminodeacetoxycephalosporanic acid, 7-adca, unii-anm3msm8tn, anm3msm8tn, 7beta-amino-3-methyl-3-cephem-4-carboxylic acid, 7beta-amino-3-methylceph-3-em-4-carboxylic acid, 7-amino desacetoxy cephalosporanic acid, 7beta-aminodeacetoxycephalosporanic acid
PubChem CID 33498
ChEBI CHEBI:64984
Nombre IUPAC ácido (6R,7R)-7-amino-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico
SMILES CC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid
Punto de fusión ∽234°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Beilstein 5273616
Información de solubilidad Soluble in water (partly),1M ammonium hydroxide (50mg/ml),and DMSO (Sparingly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.24
Porcentaje de pureza 98%