Learn More
Ácido 7-aminocefalosporánico, 98 % (peso seco), puede contener hasta 2 % de agua, Thermo Scientific™
Código de producto. 11418803
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418803 1 g 1 g
11428803 5 g 5 g
11438803 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418803 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10530.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 957-68-6
Fórmula molecular C10H12N2O5S
Peso molecular (g/mol) 272.275
Número MDL MFCD00005177
Clave InChI HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N
Sinónimo 7-aminocephalosporanic acid, 7-aca, 7-aminocephalosporinic acid, 7beta-aminocephalosporanic acid, 7-acs, unii-9xi67897rg, 7r-7-aminocephalosporanic acid, 7r-7-aminocephalosporanate, cephalosporanic acid, 7-amino, 6r,7r-3-acetoxymethyl-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 441328
ChEBI CHEBI:2255
Nombre IUPAC ácido (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-amino-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ano-2-carboxílico
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Aminocephalosporanic acid
Punto de fusión >300°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 1 g
Beilstein 622638
Índice Merck 14,434
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.28
Porcentaje de pureza 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) May contain up to 2% water