Descripción
- Material: aluminio
- Recipientes y capacidad 13 tubos de 65 mm (7 ml) 13 tubos de 100 mm (9 ml)
- Cuando utilice un rack de código 32 con tubos de 13 x 65 mm, configure el código del rack en 30 en el software.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Código 32 |
| Posiciones | 60 |
| Para utilizar con (equipo) | Vial de 6 ml (13 x 65 mm) |