Learn More
6-pirrolidin-1-ilpiridina-2-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10575744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10575744 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10235654 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10575744 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38016DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 160017-13-0
Fórmula molecular C10H11N3
Peso molecular (g/mol) 173.22
Número MDL MFCD09064948
Clave InChI KUVMTKFDWSRABZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,6-1-pyrrolidinyl, 6-pyrrolidin-1-yl picolinonitrile, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carbonitrile, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarbonitrile
PubChem CID 10329785
SMILES N#CC1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 6-(pirrolidin-1-il)piridina-2-carbonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.22
Porcentaje de pureza 97%