Learn More
(6-Piperidinopirid-2-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245274 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10680454 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10245274 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38109CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 869901-07-5
Fórmula molecular C11H16N2O
Peso molecular (g/mol) 192.262
Número MDL MFCD08690242
Clave InChI WLHPFWHASVOLSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-piperidinopyrid-2-yl methanol, 6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 6-piperidyl-2-pyridyl methan-1-ol, 2-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 2-hydroxymethyl-6-piperidin-1-ylpyridine
PubChem CID 18525733
Nombre IUPAC (6-piperidin-1-ilpiridin-2-il)metanol
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=N2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6-Piperidinopyrid-2-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 97%