Learn More
6-Fenil-2-hexino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490471 1 g 1 g
11400481 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490471 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20019.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34298-75-4 | C12H14 | 158.244 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34298-75-4
Fórmula molecular C12H14
Peso molecular (g/mol) 158.244
Número MDL MFCD00026982
Clave InChI BYQGPSNMZZGRQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-phenyl-2-hexyne, hex-4-yn-1-ylbenzene, 1-phenyl-4-hexyne, acmc-20alxr, methyl 3-phenylpropyl acetylene
PubChem CID 3251198
Nombre IUPAC Hex-4-inilbenceno
SMILES CC#CCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phenyl-2-hexyne
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.25
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Phenyl-2-hexyne
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hexyn-1-ylbenzene