Learn More
6-[N-(2-cloro-4-pirimidinil)metilamino]-2,3-dimetil-2H-indazol, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
15458545 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15458545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33611.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-[N-(2-chloro-4-pyrimidinyl)methylamino]-2,3-dimethyl-2H-indazole
CAS 444731-75-3
Punto de fusión 167°C to 173°C
Fórmula molecular C14H14ClN5
Número MDL MFCD12923006
Cantidad 500 mg
Sinónimo n-2-chloropyrimidin-4-yl-n,2,3-trimethyl-2h-indazol-6-amine, 2h-indazol-6-amine, n-2-chloro-4-pyrimidinyl-n,2,3-trimethyl, n-2-chloropyrimidin-4-yl-n-methyl-2,3-dimethyl-2h-indazol-6-amine, n-2-chloro-4-pyrimidinyl-n,2,3-trimethyl-2h-indazol-6-amine, 2h-indazol-6-amine,n-2-chloro-4-pyrimidinyl-n,2,3-trimethyl, n-2-chloropyrimidin-4-yl-n,2,3-trimethylindazol-6-amine, 6-n-2-chloro-4-pyrimidinyl methylamino-2,3-dimethyl-2h-indazole, 2-chloro-pyrimidin-4-yl-2,3-dimethyl-2h-indazol-6-yl-methyl-amine, n-2-chloropyrimidin-4-yl-n-m ethyl-2,3-dimethyl-2h-indazol-6-amine
Clave InChI DVGMRZQSSNNTFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C2C=CC(=CC2=NN1C)N(C)C3=NC(=NC=C3)Cl
Nombre IUPAC N-(2-cloropirimidin-4-il)-N,2,3-trimetilindazol-6-amina
Peso molecular (g/mol) 287.751
PubChem CID 11608962
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.75
Porcentaje de pureza 96%