Learn More
6-Morpholinopyridin-3-amine, 97%, Maybridge
Código de producto. 10180972
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10180972 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10180972 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD04400DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Morpholinopyridin-3-amine
CAS 52023-68-4
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H13N3O
Número MDL MFCD00119562
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-morpholinopyridin-3-amine, 3-amino-6-morpholinopyridine, 6-morpholino-3-pyridinamine, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-amine, 6-morpholino pyridin-3-amine, 6-morpholinopyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-3-pyridylamine, 5-amino-2-morpholin-4-ylpyridine, 5-amino-2-4-morpholinyl pyridine
Clave InChI VVTSPTCBHTWXMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N
Nombre IUPAC 6-morfolin-4-ilpiridina-3-amina
Peso molecular (g/mol) 179.223
PubChem CID 104059
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%