Learn More
6-Morfolin-4-ilpiridin-2-carbonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10422104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10422104 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10422104 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38316DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Morpholin-4-ylpyridine-2-carbonitrile
CAS 868755-53-7
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H11N3O
Número MDL MFCD08690244
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-morpholinopicolinonitrile, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,6-4-morpholinyl
Clave InChI WKDAOTSKEPJLCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Nombre IUPAC 6-morfolin-4-ilpiridin-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 189.22
PubChem CID 18525738
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.22
Porcentaje de pureza 95%