Learn More
Hidrato de clorhidrato de ácido 6-morfolin-4-ilpiridazina-3-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10753717 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10753717 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10046724 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10650096 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10753717 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor CC77751CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 1192758-40-9
Fórmula molecular C9H14ClN3O4
Peso molecular (g/mol) 263.678
Clave InChI VARLCSQEQQKXKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-morpholinopyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-yl pyridazine-3-carboxylic acid hydrate hydrochloride
PubChem CID 53444630
Nombre IUPAC ácido 6-morfolin-4-ilpiridazina-3-carboxílico;hidrato;clorhidrato
SMILES C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.67
Porcentaje de pureza 97%