Learn More
Hidrato de clorhidrato de ácido 6-morfolin-4-ilpiridazina-3-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4391436 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10753717 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10046724 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10650096 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10753717 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor CC77751CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1192758-40-9
Fórmula molecular C9H14ClN3O4
Peso molecular (g/mol) 263.678
Clave InChI VARLCSQEQQKXKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-morpholinopyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-yl pyridazine-3-carboxylic acid hydrate hydrochloride
PubChem CID 53444630
Nombre IUPAC ácido 6-morfolin-4-ilpiridazina-3-carboxílico;hidrato;clorhidrato
SMILES C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.67
Porcentaje de pureza 97%