Learn More
Cloruro de 6-morfolin-4-il-piridina-3-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10477612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10477612 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10171302 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10766455 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10477612 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC17503CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 337508-68-6
Fórmula molecular C9H11ClN2O3S
Peso molecular (g/mol) 262.708
Número MDL MFCD02681929
Clave InChI FZQDEGBLWSULKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-morpholin-4-yl-pyridine-3-sulfonyl chloride, 6-morpholinopyridine-3-sulfonyl chloride, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-6-morpholin-4-yl pyridine, 3-pyridinesulfonyl chloride, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-sulphonyl chloride, chloro 6-morpholin-4-yl 3-pyridyl sulfone, 6-4-morpholinyl-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride, 6-4-morpholinyl, 4-5-chlorosulfonyl pyridin-2-yl morpholine
PubChem CID 2776462
Nombre IUPAC cloruro de 6-morfolin-4-ilpiridina-3-sulfonilo
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Morpholin-4-yl-pyridine-3-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.72
Porcentaje de pureza 97%