Learn More
6-Dodecino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397656
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11397656 5 g 5 g
11307666 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11397656
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11262.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6975-99-1 | C12H22 | 166.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6975-99-1
Fórmula molecular C12H22
Peso molecular (g/mol) 166.31
Número MDL MFCD00041658
Clave InChI IHPFQAOOSAGSPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-dodecyne, acmc-209oav
PubChem CID 138890
Nombre IUPAC dodec-6-yne
SMILES CCCCCC#CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Dodecyne
Densidad 0.79
Punto de ebullición 99°C to 100°C (4 mmHg)
Fórmula lineal CH3(CH2)4C≡C(CH2)4CH3
Índice de refracción 1.439
Cantidad 5 g
Beilstein 1737397
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.31
Porcentaje de pureza 98%