Learn More
6-Dimetilaminopurina, TRC
Código de producto. 30012736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012736 250 mg 250 miligramos
30005990 500 mg 500 miligramos
30011201 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD461900250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 938-55-6
Fórmula molecular C7 H9 N5
Peso molecular (g/mol) 163.18
Sinónimo 9H-Purin-6-amine, N,N-dimethyl- (ACI), 1H-Purin-6-amine, N,N-dimethyl- (9CI), Adenine, N,N-dimethyl- (8CI), Adenine, N6,N6-dimethyl- (6CI), N,N-Dimethyl-9H-purin-6-amine (ACI), Purine, 6-(dimethylamino)- (7CI), 6,6-Dimethyladenine, 6-(Dimethylamino)purine, 6-DMAP, Dimethyladenine, DMAP, N,N-Dimethyl-6-aminopurine, N,N-Dimethyladenine, N6,N6-Dimethyladenine, NSC 401568
Nombre IUPAC N,N-dimetil-7H-purina-6-amina
SMILES CN(C)c1ncnc2nc[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Dimethylaminopurine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N5/c1-12(2)7-5-6(9-3-8-5)10-4-11-7/h3-4H,1-2H3,(H,8,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0858