Learn More
[6-(Dietilamino)-3-piridinil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10670305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10670305 250 mg 250 miligramos
10289742 1 g 1 g
10225604 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10670305 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07117CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 690632-68-9
Fórmula molecular C10H16N2O
Peso molecular (g/mol) 180.251
Número MDL MFCD06200887
Clave InChI OMGIPGLZKJOJSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-diethylamino-3-pyridinyl methanol, 6-diethylamino pyridin-3-yl methanol, 6-diethylamino-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 2794793
Nombre IUPAC [6-(dietilamino)piridin-3-il]metanol
SMILES CCN(CC)C1=NC=C(C=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [6-(Diethylamino)-3-pyridinyl]methanol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 97%