Learn More
6-(Dibutilamino)-1,3,5-triazina-2,4-ditiol, TRC
Código de producto. 30138110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138110 2.5 g 2.50 g
30133579 500 mg 500 miligramos
30011275 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4627632.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29529-99-5
Fórmula molecular C11H20N4S2
Peso molecular (g/mol) 272.43
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dithione, 6-(dibutylamino)-, 6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dithione (ACI), s-Triazine-2,4-dithiol, 6-(dibutylamino)- (6CI, 8CI), 2,4-Dimercapto-6-(dibutylamino)triazine, 2-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-4,6-dithiol, 2-(Dibutylamino)-4,6-dimercapto-1,3,5-triazine, 2-(Dibutylamino)-4,6-dimercapto-s-triazine, 2-(Dibutylamino)-4,6-dithiol-s-triazine, 2-(Dibutylamino)-s-triazine-4,6-dithiol, 2-(N,N-Dibutylamino)-4,6-dimercapto-1,3,5-triazine, 2-Di-n-butylamino-4,6-dimercapto-S-triazine, 2-Dibutylamino-4,6-dithio-s-triazine, 6-(Dibutylamino)-1,3,5-s-triazine-2,4-dithiol, 6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol, 6-(Dibutylamino)-s-triazine-2,4-dithiol, 6-Dibutylamino-2,4-dimercapto-1,3,5-triazine, 6-N,N-Dibutylamino-1,3,5-triazine-2,4-dithione, Actor BSH, DB, DB (thiol), DB-N, PC 10, PC 10 (crosslinking agent), Triazine DB, Zisnet DB, Zisnet DB/LDH, Zisnet MP
SMILES CCCCN(CCCC)c1nc(S)nc(S)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20N4S2/c1-3-5-7-15(8-6-4-2)9-12-10(16)14-11(17)13-9/h3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1129