Learn More
6-Desoxi-6-fluoro-D-galactosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Deoxy-6-fluoro-D-galactose |
| CAS | 447-25-6 |
| Fórmula molecular | C6 H11 F O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11FO5/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h2-6,9-12H,1H2/t3-,4+,5+,6-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H](CF)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4R,5S)-6-fluoro-2,3,4,5-tetrahidroxihexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 182.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0591 |