Learn More
Ribósido de 6-cloropurina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10781111 1 g Frasco de vidrio 1 g
10176823 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10781111 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226450010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5399-87-1 | C10H11ClN4O4 | 286.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5399-87-1
Fórmula molecular C10H11ClN4O4
Peso molecular (g/mol) 286.67
Número MDL MFCD00005738
Clave InChI XHRJGHCQQPETRH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 6-chloropurine riboside, chloropurine riboside, 2r,3r,4s,5r-2-6-chloro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-chloropurine ribonucleoside, 6-chloropurine-9-riboside, 6-chloro-9-ribofuranosyl-9h-purine, 9h-purine, 6-chloro-9-ribofuranosyl, 6-chloropurineriboside, 6-chloro-9-beta-d-ribofuranosyl-9h-purine, 6-chloronebularine
PubChem CID 93003
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-cloropurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES OCC1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(Cl)N=CN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropurine riboside
Nombre de nota Pure
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 161°C to 163°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.66
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino fino