Learn More
6-cloropurina ribósido, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15476479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476479 50 g 50 g
15486479 100 g 100 g
15496479 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15476479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64612.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2004-06-0
Fórmula molecular C10H11ClN4O4
Peso molecular (g/mol) 286.672
Número MDL MFCD00005738
Clave InChI XHRJGHCQQPETRH-VKZRYZQFSA-N
Sinónimo 6-chloropurine ribonucleoside
PubChem CID 92022056
Nombre IUPAC (3S,4R,5S)-2-(6-cloropurina-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES C1=NC2=C(C(=N1)Cl)N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropurine riboside
Punto de fusión 158°C to 162°C
Color Amarillo a verde
Cantidad 50 g
Beilstein 40573
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.67
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Chloropurine riboside
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-chloro-9-ribofuranosyl-9H-purine