Learn More
Ribósido de 6-cloropurina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476018 5 g 5 g
15466018 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59634.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5399-87-1 | C10H11ClN4O4 | 286.67 g/mol
6-Chloropurine riboside is used to study the kinetics and substrate specificity of adenosine deaminase. 6-Chloropurine riboside is benzoylated to facilitate synthesis of nucleoside derivatives such as 9-(2,3-Di-deoxy-2-fluoro-β-D-threo-pentofuranosyl)adenine. It , especially after phosphorylation to NMP, NDP or NTP, is used as a purine substrate analogue in studies with enzymes such as Inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH); bacteriophage T4 RNA-ligase (EC 6.5.1.3) and pancreatic fibonuclease A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ribósido de 6-cloropurina se utiliza para estudiar la cinética y la especificidad del sustrato de la adenosina deaminasa. El ribósido de 6-cloropurina está benzoilado para facilitar la síntesis de derivados de nucleósidos como la 9-(2,3-di-deoxi-2-fluoro-β-D-treo-pentofuranosil)adenina. Este, especialmente después de la fosforilación a NMP, NDP o NTP, se utiliza como análogo de sustrato de purina en estudios con enzimas como la inosina monofosfato deshidrogenasa (IMPDH), la ARN ligasa del bacteriófago T4 (EC 6.5.1.3) y la fibonucleasa pancreática A.
Solubilidad
Soluble en agua. (10,6 mg/ml).
Notas
Mantener alejado del calor y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5399-87-1
Fórmula molecular C10H11ClN4O4
Peso molecular (g/mol) 286.67
Número MDL MFCD00005738
Clave InChI XHRJGHCQQPETRH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 6-chloropurine riboside, chloropurine riboside, 2r,3r,4s,5r-2-6-chloro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-chloropurine ribonucleoside, 6-chloropurine-9-riboside, 6-chloro-9-ribofuranosyl-9h-purine, 9h-purine, 6-chloro-9-ribofuranosyl, 6-chloropurineriboside, 6-chloro-9-beta-d-ribofuranosyl-9h-purine, 6-chloronebularine
PubChem CID 93003
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-cloropurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES OCC1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(Cl)N=CN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropurine riboside
Punto de fusión 158°C to 162°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 40573
Información de solubilidad Soluble in water. (10.6mg/mL)
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.67
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo