Learn More
6-Cloro-2-(1,4-diazepan-1-il)-1,3-benzotiazol, + 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10571243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10571243 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10571243 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AW00326DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2-(1, 4-diazepan-1-yl)-1, 3-benzothiazole
CAS 348134-09-8
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H14ClN3S
Número MDL MFCD00661816
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-chloro-2-1,4-diazepan-1-yl-1,3-benzothiazole, maybridge1_000355, 6-chloro-2-1,4-diazepane-1-yl-1,3-benzothiazole, 6-chloro-2-1,4 diazepan-1-yl-benzothiazole, 6-chloro-2-1.4 diazepan-1-yl-benzothiazole, 6-chloro-2-1,4-diazepan-1-yl benzo d thiazole
Clave InChI UZLJYDCBJULBQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCCN(C1)C2=NC3=C(S2)C=C(C=C3)Cl
Nombre IUPAC 6-cloro-2-(1,4-diazepan-1-il)-1,3-benzotiazol
Peso molecular (g/mol) 267.775
PubChem CID 2795675
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.78
Porcentaje de pureza 95%