Learn More
6-Bromo-2,3-difluorotolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465727 1 g 1 g
15475727 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32941.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 847502-81-2 | C7H5BrF2 | 207.018 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 847502-81-2
Fórmula molecular C7H5BrF2
Peso molecular (g/mol) 207.018
Número MDL MFCD07777161
Clave InChI YXTCBTSPHSNDHD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12137677
Nombre IUPAC 1-bromo-3,4-difluoro-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Índice de refracción 1.5105
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-bromo-2,3-difluorotoluene, 3,4-difluoro-2-methylbromobenzene, benzene,1-bromo-3,4-difluoro-2-methyl, benzene, 1-bromo-3,4-difluoro-2-methyl, 2-bromo-5,6-difluorotoluene, 3,4-difluoro-2-methyl bromobenzene, 3,4-difluoro-2-methyl-bromobenzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.02
Porcentaje de pureza 97%