Learn More
6-Bromo-1,4-dimetil-1,2,3,4-tetrahidroquinoxalina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10694215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10694215 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10747095 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10694215 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC37110CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 876728-35-7
Fórmula molecular C10H13BrN2
Peso molecular (g/mol) 241.13
Número MDL MFCD08271891
Clave InChI BVWZHBZUOICVIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline, quinoxaline,6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-dimethyl, 6-bromanyl-1,4-dimethyl-2,3-dihydroquinoxaline
PubChem CID 18525730
Nombre IUPAC 6-bromo-1,4-dimetil-2,3-dihidroquinoxalina
SMILES CN1CCN(C)C2=C1C=CC(Br)=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.13
Porcentaje de pureza 97%