Learn More
Alfa Aesar™ Éster de pinacol de ácido 6-(1-pirolidinil)piridina-3-borónico, 95 %
Código de producto. 11392439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392439 1 g 1 g
15417685 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392439 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H27341.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 933986-97-1
Fórmula molecular C15H23BN2O2
Peso molecular (g/mol) 274.171
Número MDL MFCD06798273
Clave InChI HGBBKKWVSQBIMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrrolidin-1-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-pyrrolidin-1-ylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-1-pyrrolidinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-pyrrolidinyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-ylpyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-pyrrolidin-1-yl-pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-1-pyrrolidinyl-3-pyridine boronic acid pinacol ester, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 43811062
Nombre IUPAC 2-pirrolidin-1-il-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N3CCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(1-Pyrrolidinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 118°C to 121°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.17
Porcentaje de pureza 95%