Learn More
5alfa-hidroxitriptoluro, TRC
Código de producto. 30006441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006441 5 mg 5 miligramos
30006230 1 mg 1 miligramo
30007045 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9600005MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583028-68-6
Fórmula molecular C20 H24 O7
Peso molecular (g/mol) 376.4
Sinónimo (3bR,4aS,5aS,6R,6aR,7aS,7bS,8aS,8bS)-3b,4,4a,6,6a,7a,7b,8b,9,10-Decahydro-3b,6-dihydroxy-8b-methyl-6a-(1-methylethyl)trisoxireno[4b,5:6,7:8a,9]phenanthro[1,2-c]furan-1(3H)-one, (-)-5α-Hydroxytryptolide, (5R)-5-Hydroxytriptolide, LLDT 8, PG 701;
SMILES CC(C)[C@]12O[C@H]1[C@@H]3O[C@@]34[C@@]5(C)CCC6=C(COC6=O)[C@]5(O)C[C@@H]7O[C@]47[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5alpha-Hydroxytriptolide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O7/c1-8(2)18-12(26-18)13-20(27-13)16(3)5-4-9-10(7-24-14(9)21)17(16,23)6-11-19(20,25-11)15(18)22/h8,11-13,15,22-23H,4-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-,15+,16-,17+,18-,19+,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.1522