Descripción
- Estándar de referencia de demanda química de oxígeno, material de referencia de demanda química de oxígeno
- Se puede utilizar para calibrar, controlar, verificar o validar todos los métodos de prueba de COD.
- Produce un resultado de prueba preciso de 5000 ppm.
- Útil para lograr la confianza analítica de COD.
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de HDPE GL45 |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 500 ppm COD |
| Técnica | Métodos de prueba de COD |
| Cantidad | 500 mL |