Learn More
Estándar de turbidez sin relación de 500 NTU, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11758515 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11758515 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 11758515 Proveedor Reagecon N.º de proveedor CRS500100
Suspensión de microesferas de polímero extremadamente precisas (±1 %) con estabilidad de vida útil garantizada incluso después de abrir el frasco.
  • Estándar de referencia de turbidez, material de referencia de turbidez.
  • Diseñado y formulado para superar los problemas de seguridad, precisión y estabilidad adversos experimentados con otros estándares de turbidez, principalmente estándares basados en formacina.
  • contenedores
  • Trazable al NIST
  • No tóxico, no cancerígeno
  • Muy preciso
  • Estable
  • Aprobado por la EPA
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Instrumentos en modo non ratio
Descripción Frasco de HDPE
Turbidez 500 NTU ± 1 %
Volumen (métrico) 100 ml