Learn More
5-Vinilo-2-norborneno, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10503151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
25 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10503151 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10357630 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10105543 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Código de producto. 10503151
Marca: Thermo Scientific Acros 164865000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3048-64-4 | C9H12 | 120.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3048-64-4
Fórmula molecular C9H12
Peso molecular (g/mol) 120.19
Número MDL MFCD00080691
Clave InChI INYHZQLKOKTDAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-vinyl-2-norbornene, 2-vinylnorbornene, vinylnorbornene, 5-vinylnorbornene, 2-vinyl-5-norbornene, 2-norbornene, 5-vinyl, 5-vinylnorborn-2-ene, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, 5-ethenyl, vinylnorbornene van, 5-vinylbicyclo 2.2.1 hept-2-ene
PubChem CID 18273
Nombre IUPAC 5-etenilbiciclo[2.2.1]hept-2-eno
SMILES C=CC1CC2CC1C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Vinyl-2-norbornene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -80°C
Punto de ebullición 141°C
Temperatura de inflamación 27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4800 to 1.482
Cantidad 500 mL
Estabilizante 100 to 200ppm t-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Vinyl-2-norbornene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.