Learn More
5-vinil-2-norborneno, 98%, estabilizado
Código de producto. 10357630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357630 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10503151 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10105543 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10357630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164860250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3048-64-4 | C9H12 | 120,19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3048-64-4
Fórmula molecular C9H12
Peso molecular (g/mol) 120.19
Número MDL MFCD00080691
Clave InChI INYHZQLKOKTDAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-vinyl-2-norbornene, 2-vinylnorbornene, vinylnorbornene, 5-vinylnorbornene, 2-vinyl-5-norbornene, 2-norbornene, 5-vinyl, 5-vinylnorborn-2-ene, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, 5-ethenyl, vinylnorbornene van, 5-vinylbicyclo 2.2.1 hept-2-ene
PubChem CID 18273
Nombre IUPAC 5-etenilbiciclo[2.2.1]hept-2-eno
SMILES C=CC1CC2CC1C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Vinyl-2-norbornene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -80°C
Punto de ebullición 141°C
Temperatura de inflamación 27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4800 to 1.482
Cantidad 25 mL
Estabilizante 100 to 200ppm t-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Vinyl-2-norbornene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación