Learn More
5-pirrolidin-1-ilpiridina-2-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10336424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10336424 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10133174 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10336424 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC52916DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 160017-09-4
Fórmula molecular C10H11N3
Peso molecular (g/mol) 173.22
Número MDL MFCD09702372
Clave InChI WBEGYGZFOINKIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbonitrile, 5-pyrrolidinylpyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,5-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 10261572
SMILES N#CC1=NC=C(C=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 5-(pirrolidin-1-il)piridina-2-carbonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.22
Porcentaje de pureza 97%