Learn More
(5-Pirrolidin-1-ilpirid-2-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10766905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10766905 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10295594 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10766905 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC52909DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 930110-98-8
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.24
Número MDL MFCD09702371
Clave InChI GLWULQJNDPJFDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl methanol, 5-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 5-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 5-pyrrolidinyl-2-pyridyl methan-1-ol, 5-pyrrolidine-1yl-pyrid-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol,5-1-pyrrolidinyl, 1-6-hydroxymethyl pyridin-3-yl pyrrolidine, 2-hydroxymethyl-5-pyrrolidin-1-yl pyridine
PubChem CID 24229532
SMILES OCC1=NC=C(C=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl)methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC [5-(pirrolidin-1-il)piridin-2-il]metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 95%