Learn More
5-Pirrolidin-1-il-1,3,4-tiadiazol-2-amina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10577780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10577780 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10577780 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00308DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-pyrrolidin-1-yl-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine
CAS 71125-45-6
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H10N4S
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-pyrrolidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, tos-bb-1082, 2-amino-5-pyrrolidino-1,3,4-thiadiazole, 5-pyrrolidinyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-1-pyrrolidinyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-1-pyrrolidinyl, 5-pyrrolidin-1-yl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine
Clave InChI UWZJRWBCNZFSMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(C1)C2=NN=C(S2)N
Nombre IUPAC 5-pirrolidin-1-il-1,3,4-tiadiazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 170.234
PubChem CID 1500014
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.23
Porcentaje de pureza 90%