Learn More
5-Piperidin-1-il-1,3,4-tiadiazol-2-amina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10586050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10586050 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10586050 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00307DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-piperidin-1-yl-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine
CAS 71125-46-7
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H12N4S
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-piperidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, tos-bb-1081, 2-amino-5-piperidino-1,3,4-thiadiazole, 5-piperidyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 2-amino-5-piperid-1-yl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-1-piperidinyl
Clave InChI ULKCIZIQEBWQFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)C2=NN=C(S2)N
Nombre IUPAC 5-piperidin-1-il-1,3,4-tiadiazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 184.261
PubChem CID 1500010
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.26
Porcentaje de pureza 97%