Learn More
5-Fosfo-D-ribosa 1-Difosfato Sal Pentassadica, 75%, TRC
Código de producto. 30179616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179616 5 mg 5 miligramos
30179108 50 mg 50 miligramos
30179289 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3537605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108321-05-7
Fórmula molecular C5H8Na5O14P3
Peso molecular (g/mol) 499.98
Sinónimo 5-(Dihydrogen Phosphate) 1-(Trihydrogen Diphosphate) alpha-D-Ribofuranose Pentasodium Salt;
Nombre IUPAC pentasodio; [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-[oxido(fosfonatooxi)fosforil]oxioxolán-2-il]fosfato de metil
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-])O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phospho-D-ribose 1-Diphosphate Pentasodium Salt
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13O14P3.5Na/c6-3-2(1-16-20(8,9)10)17-5(4(3)7)18-22(14,15)19-21(11,12)13;;;;;/h2-7H,1H2,(H,14,15)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13);;;;;/q;5*+1/p-5/t2-,3-,4-,5-;;;;;/m1...../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.8615