Learn More
5-Fenil-1-penteno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392517 5 g 5 g
11302527 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11608.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 1823-14-9 | C11H12 | 144.22 g/mol
5-Phenyl-1-pentyne is also used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals. It is also used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-fenil-1-penteno también se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos. También se usa para fabricar otros productos químicos.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1823-14-9
Fórmula molecular C11H12
Peso molecular (g/mol) 144.22
Número MDL MFCD00039813
Clave InChI KOSORCNALVBYBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-phenyl-1-pentyne, pent-4-yn-1-ylbenzene, benzene, 4-pentynyl, 5-phenylpentyne, unii-b4qv76z86q, pent-4-ynyl-benzene, ccris 7101, pent-4-yn-1-yl benzene, 5-phenyl pentyne, 4-pentynylbenzene #
PubChem CID 74573
Nombre IUPAC pent-4-inilbenceno
SMILES C#CCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-1-pentyne
Densidad 0.95
Punto de ebullición 94°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Fórmula lineal C6H5(CH2)3C≡CH
Índice de refracción 1.5165
Cantidad 5 g
Beilstein 2074729
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza ≥98%