Learn More
5-[p-(dimetilamino)bencilidene]rodanina, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Código de producto. 15528784 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15528784 10 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 10 g
1 options
Código de producto. 15528784 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor J43102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[p-(Dimethylamino)benzylidene]rhodanine
CAS 536-17-4
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Fórmula molecular C12H12N2OS2
Cantidad 10 g
Sinónimo unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
Clave InChI JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Nombre IUPAC 5-[[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]-2-sulfanilideno-1,3-tiazolidina-4-ona
Peso molecular (g/mol) 264.361
PubChem CID 2723826
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.37
Grado Reactivo BAKER ANALYZED