missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5'-Nucleotidase/CD73 Antibody (1E9) [Janelia Fluor™ 669] - Chimeric, Novus Biologicals™

Código de producto. 30532926 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30532926 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30532926 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345121JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

5'-Nucleotidase/CD73 Monoclonal antibody specifically detects 5'-Nucleotidase/CD73 in Human,Mouse (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Inhibition Activity,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 5'-Nucleotidase/CD73
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Inhibition Assays, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1E9
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 5' nucleotidase (CD73), 5'-NT, 5'-nucleotidase, ecto (CD73), CD73, CD73 antigen, E5NT, EC 3.1.3.5, ecto-5'-nucleotidase, eN, eNT, NT, NT55'-nucleotidase, NTE, Purine 5-Prime-Nucleotidase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Highly purified human placental 5'-Nucleotidase/CD73 (Uniprot#: P21589)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4907
Especies diana Human, Mouse (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.