Learn More
5'-Nucleotidase/CD73 Antibody (001), PE, R&D Systems™
Código de producto. 18604521 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604521 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18604521 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289705PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
5'-Nucleotidase/CD73 Monoclonal specifically detects 5'-Nucleotidase/CD73 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno 5'-Nucleotidase/CD73
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 001
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen 5' nucleotidase (CD73), 5'-NT, 5'-nucleotidase, ecto (CD73), CD73, CD73 antigen, E5NT, EC 3.1.3.5, ecto-5'-nucleotidase, eN, eNT, NT, NT55'-nucleotidase, NTE, Purine 5-Prime-Nucleotidase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human 5'-Nucleotidase/CD73 (Accession#: NP_002517.1; Met1-Lys547).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4907
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus