Descripción
- Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco
- ± 1 % de precisión
- Trazable al NIST
- Aprobado por la EPA de EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Estándar de turbidez non ratio |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos en modo non ratio |
| Formulario | Líquido |
| Exactitud | ± 1 % NTU |
| Volumen (métrico) | 60 mL |
| Tipo de empaquetado | Frasco de HDPE |