Learn More
5-Morfolina4-iltiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10275804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275804 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10547484 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10422644 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10275804 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53404CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 24372-49-4
Fórmula molecular C9H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 197.25
Número MDL MFCD02710611
Clave InChI MWCGENRKAMIZLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-morpholino-2-thiophenecarbaldehyde, 5-morpholinothiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-morpholinyl, acmc-209gbl, morpholinothiophenecarbaldehyde, 5-morpholinothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-5-morpholin-4-yl thiophene, 5-morpholin-4-yl thiophene-2-carboxaldehyd
PubChem CID 2326306
Nombre IUPAC 5-morfolin-4-iltiofeno-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC=C(S1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Morpholin-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.26
Porcentaje de pureza 97%