Learn More
5-Metiluridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461369 25 g 25 g
15471369 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64259.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1463-10-1 | C10H14N2O6 | 258.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1463-10-1
Fórmula molecular C10H14N2O6
Peso molecular (g/mol) 258.23
Número MDL MFCD00006535
Clave InChI DWRXFEITVBNRMK-JXOAFFINSA-N
Sinónimo 5-methyluridine, ribothymidine, thymine riboside, ribosylthymine, uridine, 5-methyl, ribosylthymidine, 5-methyl-uridine, beta-d-ribofuranoside, thymine ribofuranoside, 1-beta-d-ribofuranosyl thymine
PubChem CID 445408
ChEBI CHEBI:45996
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
SMILES CC1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyluridine
Punto de fusión 183°C to 184°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 90164
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido