Learn More
Heinz Herenz 5 L de agua destilada
Código de producto. 30158515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30158515 5 L cada uno
1 options
Código de producto. 30158515 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1133776
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Contenedor Aqua Dest de 5 L.
  • Desmineralizado simple
  • Para uso en laboratorios, salones de belleza, estudios fotográficos, hogares y jardinería.
  • Microfiltrado para uso en aplicaciones farmacéuticas, químicas y técnicas.
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador
Color-coded N.º
Formulario Líquido transparente
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Desechables Un solo uso
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Cantidad 5 L
Tamaño Contenedor de 5 L