Learn More
5-Iodoridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414669 5 g 5 g
15404669 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62259.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1024-99-3 | C9H11IN2O6 | 370.099 g/mol
5-Iodouridine has shown to enhance the effect of gamma irradiation in hamster cells. It is used as catalytic agent, petrochemical additive, used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha demostrado que la 5-iodoridina mejora el efecto de la irradiación gamma en las células de hámster. Se utiliza como agente catalítico, aditivo petroquímico, empleado en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: 2 - 8 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1024-99-3
Fórmula molecular C9H11IN2O6
Peso molecular (g/mol) 370.099
Número MDL MFCD00006532
Clave InChI RKSLVDIXBGWPIS-UAKXSSHOSA-N
Sinónimo 5-iodouridine, uridine, 5-iodo, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-iodo-uridine, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-iodo-3h-pyrimidine-2,4-dione, 5-i-uridine, 2,4-dihydroxy-5-iodo-1-beta-d-ribofuranosylpyrimidine, ksc179a6b, uridine, 5-iodo-8ci 9ci
PubChem CID 1268108
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-iodopirimidine-2,4-diona
SMILES C1=C(C(=O)NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodouridine
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 33665
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.1
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo