Learn More
5-Yodo-2-pirrolidin-1ilpiridina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10361130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10361130 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10361130 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00164DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodo-2-pyrrolidin-1ylpyridine
CAS 494771-62-9
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H11IN2
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-iodo-2-pyrrolidin-1-yl pyridine, 5-iodo-2-pyrrolidin-1ylpyridine, 5-iodo-2-1-pyrrolidinyl pyridine, acmc-1aqgd, 5-iodo-2-1-pyrrolidino pyridine
Clave InChI PAGIQNSDEQQUIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=C(C=C2)I
Nombre IUPAC 5-yodo-2-pirrolidin-1-ilpiridina
Peso molecular (g/mol) 274.105
PubChem CID 21914402
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.1
Porcentaje de pureza 97%