Learn More
5-Hidroxi-4-metil-2(5H)-furanona, TRC
Código de producto. 30401012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401012 10 g
30401512 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401012 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94703010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40834-42-2
Fórmula molecular C5 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 114.1
Sinónimo 4-Hydroxy-3-methylbut-2-en-4-olide, 4-Methyl-5-hydroxy-2(5H)-furanone, 5-Hydroxy-4-methyl-5H-furan-2-one, γ-Hydroxy-β-methylbutenolide
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-metil-2H-furano-5-una
SMILES CC1=CC(=O)OC1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2,5,7H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0317