Learn More
5-Formylcytosines Antibody Pair, Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18672414 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
18672414 1 Set 1 set
1 options
Código de producto. 18672414 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP323469
Rabbit Monoclonal Antibody
5-Formylcytosines Monoclonal antibody specifically detects 5-Formylcytosines in Human samples. It is validated for ELISA (Matched Antibody Pair), ELISA (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno 5-Formylcytosines
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Conjugado Biotin
Dilución ELISA, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 50 - 200ng/well, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1 - 0.5ug/ml
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.