Learn More
5-Fluorouridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15494529 1 g 1 g
15404539 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62083.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 316-46-1 | C9H11FN2O6 | 262.193 g/mol
5-Fluorouridine exhibits anticancer activity. It is often used in chemical and biochemical comparison studies with fluorouracil and thymine analogs. It is an active metabolite of Doxifluridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-fluorouridina exhibe actividad contra el cáncer. A menudo se utiliza en estudios de comparación químicos y bioquímicos con análogos del fluorouracilo y la timina. Es un metabolito activo de la doxifluridina.
Solubilidad
Soluble en metanol (ligeramente) y agua (ligeramente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 316-46-1
Fórmula molecular C9H11FN2O6
Peso molecular (g/mol) 262.193
Número MDL MFCD00036832
Clave InChI FHIDNBAQOFJWCA-UAKXSSHOSA-N
Sinónimo 5-fluorouridine, 5-fur, uridine, 5-fluoro, furd, 5-fluoro-uridine, 5-fluorouracil 1beta-d-ribofuranoside, fluorouridine, chembl54918, 5-fluoro-1-beta-d-ribofuranosyl uracil, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-fluoropyrimidine-2,4 1h,3h-dione
PubChem CID 9427
ChEBI CHEBI:40154
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-fluoropirimidina-2,4-diona
SMILES C1=C(C(=O)NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorouridine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 33662
Información de solubilidad Soluble in Methanol (Slightly),Water (Slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo