Learn More
5-Fluoro-2-(trifluorometoxi)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454907 1 g 1 g
15464907 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32216.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092460-82-6
Fórmula molecular C8H3F4NO
Peso molecular (g/mol) 205.112
Número MDL MFCD11519332
Clave InChI DIDAOKVLBIJKDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzonitrile, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzonitrile, jrd, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 57364466
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-(trifluorometoxi)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C#N)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Índice de refracción 1.4355
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.11
Porcentaje de pureza 97%