Learn More
5-Fluoro-2-bromuro de metilfenilmagnesio, 0,50 M en 2-MeTHF
Código de producto. 15450936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15450936 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15450936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54234.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
CAS 186496-59-3
Fórmula molecular C7H6BrFMg
Número MDL MFCD01311468
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo bromo 5-fluoro-2-methylphenyl magnesium, magnesium,bromo 5-fluoro-2-methylphenyl, xkmsjpvajjfyfu-uhfffaoysa-m, 5-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 2-methyl-5-fluorophenyl magnesium bromide, 5-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, 5-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 5-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Clave InChI XKMSJPVAJJFYFU-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1[Mg]Br
Nombre IUPAC magnesio; 1-fluoro-4-metilbencen-5-ida; bromuro
Peso molecular (g/mol) 213.33
PubChem CID 2778349
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.50M in 2-MeTHF